Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Universal-pH/ATC-Elektroden
Quecksilberfreie pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich
309.00 CHF
Spezifikation
Diaphragma | Doppel |
---|---|
Material | Epoxid |
Art der Fülllösung | Gel |
Enthält | Kabel mit BNC- und ATC-Verbindungsstücken, Flaschen zur Elektrodenlagerung |
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Betriebstemperatur (metrisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlusstypen | Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | Betriebstemperatur (metrisch) | Temperaturbereich (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
11550154
|
Fisherbrand™
|
3.5 mm Miniphone | 32 °F bis 176 °F | 0 °C° bis 80 °C° | 0 °C bis 80 °C |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
11540154
|
Fisherbrand™
|
RCA | 32 °F bis 176 °F | 0 °C° bis 80 °C° | 0 °C bis 80 °C |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||
Beschreibung
Quecksilberfreie pH-Elektroden mit integriertem Temperaturausgleich
Empfohlen für alle routinemäßigen pH-Messungen einschließlich Messwerten bei niedrigen Temperaturen.
- Schnelle, präzise Reaktion bei 5 bis 100 °C (41 bis 212 °F)
- Kompatibel mit TRIS, Proteinen und Sulfiden
- Der Epoxidkörper ist schlagfest und verträgt auch raue Behandlungen
- Mit FS-5 Universalglasmembranen mit einem geringen elektrischen Widerstand unter 100 MΩ bei 25 °C
- Natriumfehler unter 0.1 pH-(in 0.1 N NaOH bei 25 °C)
Spezifikation
Doppel | |
Epoxid | |
Gel | |
Kabel mit BNC- und ATC-Verbindungsstücken, Flaschen zur Elektrodenlagerung |