Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozym, Eiweiß (weißes krist. Pulver)
Marke: Fisher BioReagents™ BP535-10
Additional Details : CAS : 12650-88-3 Gewicht : 0.06000kg
Beschreibung
- Applikation: Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet
- Nicht im TSCA-Bestand: Nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke, nicht für Fertigungs- oder kommerzielle Zwecke
- Enzymaktivität: ≈20,000 U/mg Trockengewicht
- Löslichkeit: Leicht löslich bei 5 mg/ml in 0.1 M KH2PO4, um eine farblose Lösung zu erhalten
Spezifikation
Weiß | |
<0°C | |
10 g | |
Kristallpulver |
Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet | |
Egg white | |
Lysozyme |
Sicherheit und Handhabung
- Lysozyme, egg white
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.