Learn More
Fisher BioReagents™ Lysozym, Eiweiß (weißes krist. Pulver)
69.23 CHF - 626.78 CHF
Spezifikation
Farbe | Weiß |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet |
Inhalt und Lagerung | <0°C |
Quelle | Egg white |
Produkttyp | Lysozyme |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10536394
|
Fisher BioReagents™
BP535-1 |
1 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10535054
|
Fisher BioReagents™
BP535-5 |
5 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10421545
|
Fisher BioReagents™
BP535-10 |
10 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
10421735
|
Fisher BioReagents™
BP535-25 |
25 g |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Beschreibung
- Applikation: Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet
- Nicht im TSCA-Bestand: Nur für Forschungs- und Entwicklungszwecke, nicht für Fertigungs- oder kommerzielle Zwecke
- Enzymaktivität: ≈20,000 U/mg Trockengewicht
- Löslichkeit: Leicht löslich bei 5 mg/ml in 0.1 M KH2PO4, um eine farblose Lösung zu erhalten
Spezifikation
Weiß | |
<0°C | |
Lysozyme |
Dieses Enzym wird zur Lyse von E. coli zur Herstellung von Plasmid-DNA aus transformierten Zellkulturen verwendet | |
Egg white | |
Kristallpulver |