missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FIP1/RCP Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18775641 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18775641 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18775641 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP237698AF750

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

FIP1/RCP Polyclonal antibody specifically detects FIP1/RCP in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen FIP1/RCP
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 750
Verdünnung Western Blot
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias DKFZp686E2214, EC 3.2.1.28, EC 6.1.1.7, FLJ22524, FLJ22622, MGC78448, NOEL1A, RAB11 coupling protein, RAB11 family interacting protein 1 (class I), rab11 family-interacting protein 1, Rab11-FIP1, Rab-coupling protein, Rab-interacting recycling protein, RCPRab effector protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen This antibody maps to a region between residue 675 to 725 of human RAB11 Coupling Protein using the numbering given in entry NP_001002814.2 (GeneID 80223).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 80223
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.