Learn More
Hamilton™ Pipettenspitzen im Gestell
Da Oberflächen der Wände sind vollständig frei von Okklusionen und Kavitäten, sodass praktisch keine Flüssigkeitsretention möglich ist.
Marke:  Hamilton™ 68009-23
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15315084
  • 237.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem, reinem Polypropylen für hervorragende Klarheit und glatte Oberflächen
  • Vorsterilisiert
  • 96 Spitzen pro Gestell
  • Garantiert herausragende Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Spezifikation
300 μl
Steril
Polypropylen
Gefiltert
Gestell