Learn More
Hamilton™ Pipettenspitzen im Gestell
Da Oberflächen der Wände sind vollständig frei von Okklusionen und Kavitäten, sodass praktisch keine Flüssigkeitsretention möglich ist.
199.00 CHF - 238.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Format Gestell
Material Polypropylen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15315084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
68009-23
300 μl
237.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15335094
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
68007-23
10 μl
238.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15375084
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Hamilton™
68008-23
200 μl
199.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus chemikalienbeständigem, reinem Polypropylen für hervorragende Klarheit und glatte Oberflächen
  • Vorsterilisiert
  • 96 Spitzen pro Gestell
  • Garantiert herausragende Genauigkeit und Präzision
Spezifikation
Spezifikation
Gefiltert
Steril
Gestell
Polypropylen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications