Learn More
asecos™ Filter für Umluftfiltersysteme in Lagerschränken
Aktivkohlefilter für Luftfiltersysteme in Lagerschränken
736.70 CHF - 805.60 CHF
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) | 270 mm |
---|---|
Produkttyp | Aktivkohlefilter |
Enthält | FX-CX |
Außenbreite (metrisch) | 270 mm |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15987556
|
asecos™
32950 |
Modell FX90 |
805.60 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15997556
|
asecos™
32951 |
Modelle FX90 und FX30 |
736.70 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Filter
- Aktivkohle
- Für Modelle: FX90 und/oder FX30
- Für Hochschränke
- Abmessungen außen (B x T): 270 x 270 mm
Spezifikation
270 mm | |
Aktivkohlefilter | |
FX-CX | |
270 mm |