Learn More
asecos™ Filter für Umluftfiltersysteme in Lagerschränken
Artikelnummer. 15987556 Alle ansehen Asecos Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Modell FX90
Modelle FX90 und FX30
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
15987556 Modell FX90 1 Stück
15997556 Modelle FX90 und FX30 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15987556 Lieferant asecos™ Lieferanten-Nr. 32950
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Aktivkohlefilter für Luftfiltersysteme in Lagerschränken
  • Filter
  • Aktivkohle
  • Für Modelle: FX90 und/oder FX30
  • Für Hochschränke
  • Abmessungen außen (B x T): 270 x 270 mm
Spezifikation
Außentiefe (metrisch) 270 mm
Abmessungen (T x B x H) 270 x 270 x 246 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Modell FX90
Außenhöhe (metrisch) 246 mm
Enthält FX-CX
Gewicht (metrisch) 6,75 kg
Außenbreite (metrisch) 270 mm
Produkttyp Aktivkohlefilter