Learn More
Robu™ Filtertrichter
Robu™ Filtertrichter sind für die Verwendung mit einem Büchner-Trichter konzipiert.
Marke:  Robu™ 21403
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10614302
  • 424.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält Säuren, Laugen und Lösungsmitteln und sogar Temperaturen bis 540 °C stand
  • Saugfilter
  • Form nach Büchner
Spezifikation
Spezifikation
190 mm außen, 180 mm innen
30 mm
206 mm
Filtertrichter
4000 mL
Borosilikatglas
16 bis 40 μm