Learn More
Robu™ Filtertrichter
Robu™ Filtertrichter sind für die Verwendung mit einem Büchner-Trichter konzipiert.
52.80 CHF - 424.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10194121
|
Robu™
21120 |
125 mL |
52.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10225841
|
Robu™
21114 |
1000 mL |
187.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10614302
|
Robu™
21403 |
4000 mL |
424.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hält Säuren, Laugen und Lösungsmitteln und sogar Temperaturen bis 540 °C stand
- Saugfilter
- Form nach Büchner
Spezifikation
Filtertrichter | |
Borosilikatglas |