Learn More
Robu™ Filtertrichter
Robu™ Filtertrichter sind für die Verwendung mit einem Büchner-Trichter konzipiert.
Marke: Robu™ 21114
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- Hält Säuren, Laugen und Lösungsmitteln und sogar Temperaturen bis 540 °C stand
- Saugfilter
- Form nach Büchner
Spezifikation
130 mm außen, 124 mm innen | |
22 mm | |
115 mm | |
Filtertrichter |
1000 mL | |
Borosilikatglas | |
10 bis 16 μm |