Learn More
Robu™ Filtertrichter
Robu™ Filtertrichter sind für die Verwendung mit einem Büchner-Trichter konzipiert.
Marke:  Robu™ 21120
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10194121
  • 52.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hält Säuren, Laugen und Lösungsmitteln und sogar Temperaturen bis 540 °C stand
  • Saugfilter
  • Form nach Büchner
Spezifikation
Spezifikation
65 mm außen, 60 mm innen
10 mm
56 mm
Filtertrichter
125 mL
Borosilikatglas
160 bis 250 μm