missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibrillin 1 Antibody (CL0225), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
418.00 CHF - 595.00 CHF
Spezifikation
| Antigen | Fibrillin 1 |
|---|---|
| Klon | CL0225 |
| Verdünnung | Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
18666546
|
Novus Biologicals
NBP2-52885-25ul |
25 μL |
418.00 CHF
25 Mikroliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
|
18667557
|
Novus Biologicals
NBP2-52885 |
0.1 mL |
595.00 CHF
0.10 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
Fibrillin 1 Monoclonal antibody specifically detects Fibrillin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
| Fibrillin 1 | |
| Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Asprosin, FBN, fibrillin 1, fibrillin 1 (Marfan syndrome), fibrillin 15, fibrillin-1, MASS, MFS1, OCTD, SGS, SSKS, WMS | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DVRPGYCYTALTNGRCSNQLPQSITKMQCCCDAGRCWSPGVTVAPEMCPIRATEDFNKLCSVPMVIPGRPEYPPPPLGPIPPVLPVPPGFPPGPQIPVPRPPVEYLYPSREPPRVLPVNVTDYCQLVRYLCQNGRCIPTPGSCRCEC | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| CL0225 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Extracellular Matrix | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| 2200 | |
| IgG2b | |
| Protein A purified |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts