missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibrillin 1 Antibody (CL0225), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-52885-25ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Fibrillin 1 Monoclonal antibody specifically detects Fibrillin 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Fibrillin 1 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| CL0225 | |
| Western Blot 1 μg/mL, Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
| Asprosin, FBN, fibrillin 1, fibrillin 1 (Marfan syndrome), fibrillin 15, fibrillin-1, MASS, MFS1, OCTD, SGS, SSKS, WMS | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: DVRPGYCYTALTNGRCSNQLPQSITKMQCCCDAGRCWSPGVTVAPEMCPIRATEDFNKLCSVPMVIPGRPEYPPPPLGPIPPVLPVPPGFPPGPQIPVPRPPVEYLYPSREPPRVLPVNVTDYCQLVRYLCQNGRCIPTPGSCRCEC | |
| 25 μL | |
| Extracellular Matrix | |
| 2200 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG2b |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur