Learn More
Invitrogen™ FGF1 (FGF alpha) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHFGF1
Additional Details : Gewicht : 0.00400kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15404993
  • 800.00 CHF / 1 Set
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human Fibroblast Growth Factor 1 (Hu FGF1/FGFα) ELISA quantitates Hu FGF1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF1. Principle of the method The Human FGF1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Protein, das durch dieses Gen kodiert wird, ist ein Mitglied der Familie des Fibroblasten-Wachstumsfaktors (FGF). Die Mitglieder der FGF-Familie entwickeln umfassende Aktivitäten im Bereich des Mitogen- und Zellüberlebens und sind an einer Vielzahl biologischer Prozesse beteiligt, einschließlich embryonaler Entwicklung, Zellwachstum, Morphogenese, Gewebereparatur, Tumorwachstum und -invasion. Dieses Protein fungiert als Modifikator der endothelialen Zellmigration und -proliferation sowie als angiogener Faktor. Es fungiert in vitro als Mitogen für eine Vielzahl von Mesoderm- und Neuroektoderm-abgeleiteten Zellen und ist daher vermutlich an der Organogenese beteiligt. Mehrere alternativ gespleißte Varianten, die verschiedene Isoformen codieren, wurden beschrieben.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P05230
12 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
2246
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Angiogenese
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
16.38 bis 4000 pg/ml
12 bis 4000 pg/ml
Biotin
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit zeigt keine Kreuzreaktivität mit einem der folgenden getesteten Zytokine: Humanes BLC, BDNF, bFGF, BMP-4, BMP-5, BMP-7, b-NGF, Eotaxin-1, Eotaxin-2, FGF-4, FGF-7, G-CSF, GM-CSF, I-309, ICAM-1, IFN-gamma, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-1 ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-6 sR, IL-7, IL-8, IL-10, IL-11, IL-12 p40, IL-12 p70, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, MCP-1, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PDGF-BB, RANTES, sTNFRI, TIMP-1, TIMP-2, TNF alpha, TNF beta, VEGF, VEGFR2, VEGFR3.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
AFGF,ECGF,ECGF-beta,ECGFA,ECGFB,FGF-1,FGF-alpha,FGFA,GLIO703,HBGF-1,HBGF1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
AFGF, ECGF, ECGF-beta, ECGFA, ECGFB, FGF-1, FGF-alpha, FGFA, GLIO703, HBGF-1, HBGF1
1 Std 20 Min