Learn More
Sperian™ FFP1D Filternde Halbmasken mit Ventil
Äußerst komfortable und ergonomisch gestaltete Einweg-Atemschutzmasken ohne Einschränkung der Verwendung. Sperian™ Honeywell™ Premium Einweg-Atemschutzmasken nutzen die Willtech™ Soft-Seal-Technologie für eine verbesserte Passform und außergewöhnlichen Komfort.
Marke: Sperian™ 1005582
Additional Details : Gewicht : 0.31200kg
Beschreibung
- Abgeschirmtes Ausatemventil für verbesserten Schutz und Atemkomfort
- Hypoallergene Dichtung mit Absorptionseigenschaften
- Vorgeformter und farbiger Nasenbügel spart Zeit
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Ohne Latex, Silikon und PVC
- Schutz und Akzeptanz des Benutzers ist bei längerem Gebrauch gewährleistet
Spezifikation
Ja | |
Ja | |
Ja | |
FFP1D | |
20/Packung | |
15 g |
Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch | |
Textilindustrie, Bauwesen, Eisen- und Stahlbranche usw., Schützt vor Staub, Nebel und Dämpfen, die Calciumcarbonat, Lehm, Kaolin, Zellulose, Baumwolle, Mehl, Eisenmetalle, pflanzliche und Mineralöle oder Flüssigkeiten der Metallbearbeitung enthalten. | |
PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie | |
Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht | |
Ja |