Learn More
Sperian™ FFP1D Filternde Halbmasken mit Ventil
Äußerst komfortable und ergonomisch gestaltete Einweg-Atemschutzmasken ohne Einschränkung der Verwendung. Sperian™ Honeywell™ Premium Einweg-Atemschutzmasken nutzen die Willtech™ Soft-Seal-Technologie für eine verbesserte Passform und außergewöhnlichen Komfort.
74.00 CHF - 157.00 CHF
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Mit Ausatemventil | Ja |
Latexfrei | Ja |
Material (Gesichtsschutz) | PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie |
Modell | FFP1D |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11826960
|
Sperian™
1005582 |
Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch |
157.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 03-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11801781
|
Sperian™
1005608 |
Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch, flach gefaltet |
74.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Abgeschirmtes Ausatemventil für verbesserten Schutz und Atemkomfort
- Hypoallergene Dichtung mit Absorptionseigenschaften
- Vorgeformter und farbiger Nasenbügel spart Zeit
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Ohne Latex, Silikon und PVC
- Schutz und Akzeptanz des Benutzers ist bei längerem Gebrauch gewährleistet
Spezifikation
Ja | |
Ja | |
FFP1D | |
Ja |
Ja | |
PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie | |
Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht |