Learn More
Sperian™ FFP1D Filternde Halbmasken mit Ventil
Äußerst komfortable und ergonomisch gestaltete Einweg-Atemschutzmasken ohne Einschränkung der Verwendung. Sperian™ Honeywell™ Premium Einweg-Atemschutzmasken nutzen die Willtech™ Soft-Seal-Technologie für eine verbesserte Passform und außergewöhnlichen Komfort.
Marke: Sperian™ 1005608
15.83 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.25200kg
Beschreibung
- Abgeschirmtes Ausatemventil für verbesserten Schutz und Atemkomfort
- Hypoallergene Dichtung mit Absorptionseigenschaften
- Vorgeformter und farbiger Nasenbügel spart Zeit
- Großes internes Volumen für einfache Kommunikation und Atmung
- Ohne Latex, Silikon und PVC
- Schutz und Akzeptanz des Benutzers ist bei längerem Gebrauch gewährleistet
Spezifikation
Ja | |
M | |
Ja | |
FFP1D | |
10/Packung | |
Ja |
Filtrierende Halbmaske zum Einmalgebrauch, flach gefaltet | |
Ja | |
PES-Strick, PU-Schaum, PU-Folie | |
Polypropylen-umwickelter galvanisierter Draht | |
Flüssigkeit | |
12 g |