missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ FFAR4/GPR120 Antibody Blocking Peptide
Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
0,1 mg
Packungsgröße:
0.10 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 338557 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | This Peptide is Useful as a Blocking Peptide for NBP1-00858 |
| Gen-Alias | G protein-coupled receptor 120, G protein-coupled receptor 129, G protein-coupled receptor PGR4, GPR120, GPR129, G-protein coupled receptor 120, G-protein coupled receptor 129, G-protein coupled receptor GT01, G-protein coupled receptor PGR4, G-protein-coupled receptor GT01, GT01, MGC119984, omega-3 fatty acid receptor 1, PGR4DKFZp686F0824 |
| Gensymbol | FFAR4 |
| Menge | 0,1 mg |
| Forschungskategorie | GPCR |
| Lagerungspuffer | Peptide dissolved in dH20. Contains no BSA. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur