Learn More
Thermo Scientific™ ScaI (10 U/l)
Das Restriktionsenzym ScaI erkennt AGT^ACT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer (Isoschizomere: AssI, BmcAI, ZrmI).
Marke: Thermo Scientific™ ER0432
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit ScaI, 0,7 % Agarose, 5 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'...A G T▵A C T...3'3'...T C A▵T G A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität
- 1x Puffer ScaI:10 mM Bis-Tris-Propan-HCl (pH 6,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/mL BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer
- ScaI wird geliefert in:10 mM Tris-HCl (pH 7,5 bei 25°C), 50 mM KCl, 1 mM DTT, 0,1 mM EDTA, 0,5 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Ligation und erneutes Schneiden
- Nach 50-fachem Verdau mit ScaI können über 80 % der DNA-Fragmente ligiert und über 90 % davon erneut geschnitten werden
Methylierungseffekte
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — blockiert
Verdauung von Agarose-eingebetteter DNA
- Es sind mindestens 20 Units der Enzyme für den vollständigen Verdau von 1 μg in Agarose eingebetteter Lambda-DNA in 16 Stunden erforderlich
Hinweis:
Bedingungen mit niedrigem Salzgehalt, hoher Enzymkonzentration, Glycerinkonzentration von >5 % oder pH-Wert von >8,0 können zu Star-Aktivität führen. Für den vollständigen Verdau superspiralisierter Plasmid-DNA kann die bis zu 20-fache Menge an ScaI gegenüber linearer DNA benötigt werden.
Spezifikation
10 U/μl | |
Sca I | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Spezial-Puffer (10x Puffer ScaI) | |
37°C | |
5000 E | |
Herkömmliches Klonen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.