Learn More
Thermo Scientific™ ScaI (10 U/l)
Das Restriktionsenzym ScaI erkennt AGT^ACT-Stellen und schneidet am besten bei 37°C in seinem eigenen einzigartigen Puffer (Isoschizomere: AssI, BmcAI, ZrmI).
134.00 CHF - 562.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 10 U/μl |
---|---|
Methylierungsempfindlichkeit | Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive |
Enzym | Sca I |
Kompatibler Puffer | Spezial-Puffer (10x Puffer ScaI) |
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung | Ja |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10600081
|
Thermo Scientific™
ER0431 |
1000 E |
134.00 CHF
1000 Einheiten |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10558920
|
Thermo Scientific™
ER0432 |
5000 E |
562.00 CHF
5000 Einheiten |
Verfügbar ab: 03-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit ScaI, 0,7 % Agarose, 5 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
Besondere Eigenschaften
- Überragende Qualität – strenge Qualitätskontrolle und branchenführender Fertigungsprozess
- Praktisches, farbkodiertes Fünf-Puffer-System
- Mit universellem Tango Puffer für Doppelverdauungen
- BSA in Reaktionspuffern vorgemischt
- Große Auswahl an Restriktionsendonuklease-Spezifikationen
Spezifikation
10 U/μl | |
Sca I | |
Ja | |
Nein | |
Herkömmliches Klonen |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
Spezial-Puffer (10x Puffer ScaI) | |
37°C | |
Restriktionsenzym |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.