Learn More
Thermo Scientific™ Mph1103I (NsiI) (10 U/μL)
Das Restriktionsenzym Mph1103I (NsiI) erkennt ATGCA^T-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer (Isoschizomere: EcoT22I, NsiI, Zsp2I).
Marke: Thermo Scientific™ ER0732
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Lambda-DNA verdaut mit Mph1103I (NsiI), 0,7 % Agarose, 14 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..A▵T G C A▵T...3'
3'..T▵A C G T▵A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
- 1x Puffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
- Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
- Mph1103I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
- Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
- Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
- CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
- EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Kompatible Enden:
- Alw21I, PstI, SdaI, SduI
Spezifikation
10 U/μl | |
Mph1103I (NsiI) | |
Ja | |
Nein | |
Restriktionsenzym |
Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive | |
10x Puffer R | |
37°C | |
5000 E | |
Herkömmliches Klonen |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.