Learn More
Thermo Scientific™ Mph1103I (NsiI) (10 U/μL)
Artikelnummer. p-4521868 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1000 E
5000 E
Packungsgröße:
1000 Einheiten
5000 Einheiten
Artikelnummer. 10304720
Marke: Thermo Scientific™ ER0731
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Das Restriktionsenzym Mph1103I (NsiI) erkennt ATGCA^T-Stellen und schneidet am besten bei 37°C im R-Puffer (Isoschizomere: EcoT22I, NsiI, Zsp2I).
Lambda-DNA verdaut mit Mph1103I (NsiI), 0,7 % Agarose, 14 Spaltstellen
Herkömmliche Restriktionsendonukleasen sind eine große Ansammlung hochwertiger Restriktionsenzyme, die für den Einsatz in einem der Puffer des Fünf-Puffer-Systems optimiert sind. Darüber hinaus bietet der universelle Tango Puffer Vorteile bei Doppelverdauungen. Alle Enzyme zeigen unter den empfohlenen Puffer- und Reaktionsbedingungen 100 % Aktivität. Um eine konsistente Enzymleistung zu gewährleisten, enthalten Thermo Scientific Restriktionsenzym-Puffer vorgemischtes BSA, welches die Stabilität zahlreicher Enzyme verbessert und Schadstoffe bindet, die in DNA-Proben enthalten sein können.
5'..A▵T G C A▵T...3'
3'..T▵A C G T▵A...5'
Bedingungen für 100 % Aktivität:
  • 1x Puffer R: 10 mM Tris-HCl (pH 8,5 bei 37°C), 10 mM MgCl2, 100 mM KCl und 0,1 mg/ml BSA
  • Bei 37°C inkubieren
Lagerungspuffer:
  • Mph1103I wird geliefert in: 10 mM Tris-HCl (pH 7,4 bei 25°C), 200 mM KCl, 1 mM DTT, 1 mM EDTA, 0,2 mg/ml BSA und 50 % (v/v) Glycerin
Methylierungseffekte:
  • Dam: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • Dcm: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • CpG: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoKI: keine Überlappung — keine Auswirkung
  • EcoBI: möglicherweise Überlappung — Auswirkung unbestimmt
Kompatible Enden:
  • Alw21I, PstI, SdaI, SduI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 10 U/μl
Methylierungsempfindlichkeit Nicht empfindlich für Dam-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Dcm-Methylierung und CpG-Methylierung, Not CpG Methylation-Sensitive
Enzym Mph1103I (NsiI)
Kompatibler Puffer 10x Puffer R
Empfindlich gegen Hitzeinaktivierung Ja
Optimale Reaktionstemperatur 37°C
Typ IIS RE Nein
Menge 1000 E
Produkttyp Restriktionsenzym
Forschungskategorie Herkömmliches Klonen