Learn More
Masterflex™ Gerade Kupplung mit Innengewinde
Mit gerollten Gewinden für mehr Stärke. Verwenden Sie die Gewindeanschlüsse mit unseren starren Schläuchen für Ihre Hochdruckanwendungen.
Marke: Masterflex™ 31410-03
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 7500 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von -65 bis +550 °F (-53 bis +289 °C).
- Gewindeanschlüsse sind robust und für den permanenten Einbau ausgelegt.
- Wir bieten Gewindekupplungen und Reduzierstücke, Winkelstücke und Nippel, Reduzierstücke und -buchsen, Buchsen, T-Stücke und Stopfen sowie Schottverschraubungen und Verteiler.
- In verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
Spezifikation
Gerade Kupplung mit Innengewinde | |
Edelstahl | |
39 mm | |
-53 °C | |
1/2 Zoll | |
27 mm | |
1/2 Zoll | |
550 °F |
Ja | |
1 9/16 Zoll | |
-65 °F | |
1/2 Zoll | |
1/2 Zoll | |
1 1/16 Zoll | |
7500 psi | |
289 °C |