Learn More
Masterflex™ Gerade Kupplung mit Innengewinde
Mit gerollten Gewinden für mehr Stärke. Verwenden Sie die Gewindeanschlüsse mit unseren starren Schläuchen für Ihre Hochdruckanwendungen.
84.80 CHF - 110.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp | Gerade Kupplung mit Innengewinde |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | Edelstahl |
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -65 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -53 °C |
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anschlussgröße | Gesamtlänge (angloamerikanisch) | Gesamtlänge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11815493
|
Masterflex™
31410-02 |
3/8 Zoll | 1 5/16 Zoll | 33 mm |
84.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11825493
|
Masterflex™
31410-03 |
1/2 Zoll | 1 9/16 Zoll | 39 mm |
110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Sehr gute chemische Beständigkeit.
- Nenndruck bis 7500 psi bei 77 °F (25 °C).
- Gebrauchstauglichkeit von -65 bis +550 °F (-53 bis +289 °C).
- Gewindeanschlüsse sind robust und für den permanenten Einbau ausgelegt.
- Wir bieten Gewindekupplungen und Reduzierstücke, Winkelstücke und Nippel, Reduzierstücke und -buchsen, Buchsen, T-Stücke und Stopfen sowie Schottverschraubungen und Verteiler.
- In verschiedenen Größen und Materialien erhältlich.
Spezifikation
Gerade Kupplung mit Innengewinde | |
Edelstahl | |
-53 °C | |
550 °F |
Ja | |
-65 °F | |
7500 psi | |
289 °C |