Learn More
Novus Biologicals™ FBXO33 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Alle ansehen Bio Techne ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Menge | 0,1 mL |
| Inhalt und Lagerung | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Forschungskategorie | Cell Biology |
| Ziel | FBXO33 |
| Synonym | BMND12, c14_5247, F-box only protein 33, F-box protein 33, Fbx33 |
| Gensymbol | FBXO33 |