Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden
Alle ansehen Labconco Corporation Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
40 ml
80 ml
120 ml
150 ml
300 ml
600 ml
900 mL
1200 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Benötigt
Zum Anschluss der Flaschen an Gefriertrocknungsanschlüsse wird ein Adapter benötigt
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
- Mit großer Öffnung für schnelle Beladung und Reinigung
- Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
- Flaschen sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, sodass eine maximale Oberfläche erreicht und eine effiziente Lyophilisierung gewährleistet wird
- Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 2.32 in. |
| Kapazität (metrisch) | 150 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (angloamerikanisch) | 3,34 in. |
| Höhe (metrisch) | 8,5 cm |
| Produkttyp | Flask |
| Gewicht (angloamerikanisch) | 1,5 lb. |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Mouth Style | Weit |
| Bodenform | Flach |
| Mehr anzeigen |