Learn More
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
Marke: Labconco™ 7543000
Requires : Zum Anschluss der Flaschen an Gefriertrocknungsanschlüsse wird ein Adapter benötigt
Description
Der Boden aus hochfestem Borosilikatglas hält extremen Temperaturen und hohem Vakuum stand
- Mit großer Öffnung für schnelle Beladung und Reinigung
- Der flacher Boden verringert die Verschüttungsgefahr und gewährleistet einen festeren Stand
- Flaschen sollten nicht mehr als bis zu einem Drittel ihres Volumens befüllt werden, sodass eine maximale Oberfläche erreicht und eine effiziente Lyophilisierung gewährleistet wird
- Verschlüsse, Böden und Filterpapier sind separat als Ersatzteile bestellbar
Specifications
3,55 in. | |
Borosilikatglas | |
24 cm | |
2 lbs. | |
Weit | |
90,2 mm |
1200 ml | |
9,44 in. | |
Flask | |
Reusable | |
Flach | |
0,9 kg |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Labconco™ Fast-Freeze™ Kolben, nur Kolbenboden > 1200 ml; Abmessungen: 90,2 T x 240 mm H
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction