Learn More
FABP1/L-FABP Antibody (SR1173), R&D Systems™
Artikelnummer. 18614644 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18614644 50 μg 50 Mikroliter
18672075 100 μg 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18614644 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP32171950ul
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FABP1/L-FABP Monoclonal specifically detects FABP1/L-FABP in Human∣Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen FABP1/L-FABP
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1173
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1:50
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias FABPL, fatty acid binding protein 1, liver, fatty acid-binding protein, liver, L-FABPFatty acid-binding protein 1, Liver-type fatty acid-binding protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human FABP1/L-FABP (Uniprot #: P07148)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Breast Cancer, Cancer, Cholesterol Metabolism, Diabetes Research, Lipid and Metabolism
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2168
Zielspezies Human, Mouse
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG
Produktlinie Novus
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.