Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen für Feststoffe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 01507129
Additional Details : Gewicht : 0.40000kg
Beschreibung
- Erweiterungsadapter
- Mit Schliffmanschetten
- Gemäß DIN 12257
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
NS 29/32 | |
Borosilikatglas 3.3 | |
NS 71/51, Hülse |