Learn More
Lenz Laborglasintrumente Extraktionshülsen für Feststoffe
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
106.00 CHF - 163.00 CHF
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Konusgröße | Anzahl Standard-Konusverbindungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10080221
|
Lenz Laborglasintrumente
01507145 |
NS 45/40 | NS 71/51, Hülse |
152.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10214101
|
Lenz Laborglasintrumente
01506045 |
NS 45/40 | NS 60/46, Hülse |
121.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10355501
|
Lenz Laborglasintrumente
01506029 |
NS 29/32 | NS 60/46, Hülse |
106.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10661892
|
Lenz Laborglasintrumente
01507129 |
NS 29/32 | NS 71/51, Hülse |
163.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Erweiterungsadapter
- Mit Schliffmanschetten
- Gemäß DIN 12257
- Konische geschliffene Buchsen und Kegel
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |