Learn More
Buerkle™ Verlängerungen für Probennehmer
Dank den Verlängerungsstäben sind Probeentnahmen aus verschiedenen Tiefen möglich.
Marke: Buerkle™ 5380-0506
76.91 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23267" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.30500kg
Beschreibung
- Sieben verschiedene Bohrerspitzen für verschiedene Probenarten erhältlich
- Für verschiedene Einsätze
Spezifikation
Verlängerungsstange | |
Autoklavierbar | |
Sílber | |
PharmaPicker Pharma Sampler |
Edelstahl (V4A) | |
Zubehör für PharmaPicker | |
elektropoliert | |
500 mm |