Learn More
Buerkle™ Verlängerungen für Probennehmer
Artikelnummer. p-8001997 Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
1000 mm
Farbe:
Grau
Reinweiß
Silber
Zur Verwendung mit (Geräte):
Bohrprobenehmer
ChemoSampler
PharmaPicker
PharmaPicker Pharma Sampler
Schöpfer PTFE
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10175372
Marke: Buerkle™ 53800506
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dank den Verlängerungsstäben sind Probeentnahmen aus verschiedenen Tiefen möglich.
  • Sieben verschiedene Bohrerspitzen für verschiedene Probenarten erhältlich
  • Für verschiedene Einsätze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Verlängerungsstange
Material Edelstahl (V4A)
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung Zubehör für PharmaPicker
Farbe Silber
Ausführung Elektropoliert
Zur Verwendung mit (Geräte) PharmaPicker Pharma Sampler
Länge (metrisch) 500 mm