Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, with premixed ROX
Die Kits sind kompatibel mit schnellen Geräten für qPCR-Experimente mit SYBR.
1116.00 CHF
Spezifikation
Nachweisverfahren | SYBR |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Hoch |
PCR-Methode | qPCR |
Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
Reaktionsgeschwindigkeit | Schnell oder standardmäßig |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10022303
|
SYBR™ GreenER™
11794200 |
200 Reaktionen |
1116.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieser EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix wird mit vorgemischtem ROX Referenzfarbstoff geliefert.
- Schnell aktivierende, antikörpervermittelte Platinum™ Taq-DNA-Polymerase
- SYBR GreenER Farbstoff
- UDG-Verschleppungsschutz – Uracil-DNA-Glycosylase (UDG)/dUTP reduziert Kontamination durch Verschleppung
Spezifikation
SYBR | |
qPCR | |
Schnell oder standardmäßig | |
SYBR™ GreenER™ | |
Genexpression |
Hoch | |
Taq DNA-Polymerase | |
7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus | |
Mastermischung für Real-Time PCR SYBR | |
DNA (genomisch), cDNA |