Learn More
SYBR™ GreenER™ EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR Supermix, with premixed ROX
Artikelnummer. 10022303
Click to view available options
Anzahl Reaktionen:
200 Reaktionen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10022303
Marke: SYBR™ GreenER™ 11794200
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die Kits sind kompatibel mit schnellen Geräten für qPCR-Experimente mit SYBR.
Dieser EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix wird mit vorgemischtem ROX Referenzfarbstoff geliefert.
  • Fast-activating, antibody-mediated Platinum™ Taq DNA Polymerase
  • SYBR GreenER dye
  • UDG carryover protection - uracil-DNA-glycosylase (UDG)/dUTP to reduce carryover contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Contains 5 ml EXPRESS SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix with Premixed ROX. Store at −20°C for long-term storage. EXPRESS qPCR SuperMixes may be stored at 4–8°C for up to one month.
Nachweisverfahren SYBR
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode qPCR
Polymerase Taq DNA-Polymerase
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell oder standardmäßig
Zur Verwendung mit (Geräte) 7000 System, 7300 System, 7700 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Eppendorf™ MasterCycler™ RealPlex, StepOne™, schneller Modus, StepOne™, Standardmodus
Kittyp EXPRESS SYBR GreenER qPCR SuperMix Kit
Produktlinie SYBR GreenER
Produkttyp Mastermischung für Real-Time PCR SYBR
Menge 200 reactions
Ausreichend für 200 Reaktionen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Genexpression
Anzahl Reaktionen 200 Reaktionen
Probentyp DNA (genomisch), cDNA
Volumen 5 mL