Learn More
EXO1 Mouse, anti-Human, Clone: 2D11D1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen EXO1
Klon 2D11D1
Konzentration 1000 μg/mL
Anwendungen Western Blot, ELISA
Form Liquid
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18050486
Unterlagen ansehen
Proteintech
68536-1-IG-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
18049335
Unterlagen ansehen
Proteintech
68536-1-IG-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The EXO1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human EXO1. This antibody recognizes human antigen. The EXO1 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
EXO1
1000 μg/mL
Liquid
Human
EXO1, EXOI, exonuclease 1, Exonuclease I, HEX1, hExo1, hExoI
Primary
2D11D1
Western Blot, ELISA
Mouse
9156
IgG1
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EXO1 Mouse, anti-Human, Clone: 2D11D1, Proteintech