Learn More
EVSCO™ Evsco™ elliptisches Dreiwege-Ventil mit zwei Positionen
Verwenden Sie diese elliptischen Ventile für Anwendungen mit Flüssigkeiten, Gas und Vakuum.
Marke: EVSCO™ 98150-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die Ventile sind leicht zu zerlegen.
- Ziehen Sie einfach den Griff heraus und drücken Sie den Schaft durch den Boden. So können Sie die eingebauten Ventile reinigen und warten.
- Die Ventile mit vier Positionen sind deutlich mit Flussmustern gekennzeichnet, um eine korrekte Griffposition zu gewährleisten.
- Es sind Gehäuse aus PP oder PVDF mit FDA-Gütegrad erhältlich.
- Alle Ventile verfügen über O-Ringe aus Viton, 316SS-Griffe, Gewindeanschlüsse und nicht-einengende Öffnungen.
Spezifikation
Elliptisches Dreiwegeventil mit zwei Positionen | |
Polypropylen, Viton | |
3/8 Zoll | |
3/8 in. FNPT |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
EVSCO™ Evsco™ elliptisches Dreiwege-Ventil mit zwei Positionen > 3/8 Zoll
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur