Learn More
EVSCO™ Evsco™ elliptisches Dreiwege-Ventil mit zwei Positionen
Verwenden Sie diese elliptischen Ventile für Anwendungen mit Flüssigkeiten, Gas und Vakuum.
90.25 CHF - 127.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Elliptisches Dreiwegeventil mit zwei Positionen |
---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11858083
|
EVSCO™
98150-02 |
3/8 Zoll |
90.25 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11845312
|
EVSCO™
98151-01 |
1/4 Zoll |
127.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Die Ventile sind leicht zu zerlegen.
- Ziehen Sie einfach den Griff heraus und drücken Sie den Schaft durch den Boden. So können Sie die eingebauten Ventile reinigen und warten.
- Die Ventile mit vier Positionen sind deutlich mit Flussmustern gekennzeichnet, um eine korrekte Griffposition zu gewährleisten.
- Es sind Gehäuse aus PP oder PVDF mit FDA-Gütegrad erhältlich.
- Alle Ventile verfügen über O-Ringe aus Viton, 316SS-Griffe, Gewindeanschlüsse und nicht-einengende Öffnungen.
Spezifikation
Elliptisches Dreiwegeventil mit zwei Positionen |