Learn More
EVSCO™ Evsco™ elliptisches Dreiwege-Ventil mit zwei Positionen
Click to view available options
Schlauchgröße:
1/4 Zoll
3/8 Zoll
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Ventile sind leicht zu zerlegen.
- Ziehen Sie einfach den Griff heraus und drücken Sie den Schaft durch den Boden. So können Sie die eingebauten Ventile reinigen und warten.
- Die Ventile mit vier Positionen sind deutlich mit Flussmustern gekennzeichnet, um eine korrekte Griffposition zu gewährleisten.
- Es sind Gehäuse aus PP oder PVDF mit FDA-Gütegrad erhältlich.
- Alle Ventile verfügen über O-Ringe aus Viton, 316SS-Griffe, Gewindeanschlüsse und nicht-einengende Öffnungen.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Elliptisches Dreiwegeventil mit zwei Positionen |
| Material | PVDF, Viton |
| Schlauchgröße | 1/4 Zoll |
| Auslassanschluss | 1/4 in. FNPT |