Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampferkolben
Speziell für den Einsatz in Rotationsverdampfern. Lenz Laborglasinstrumente™ Verdampferkolben eignen sich zur Herstellung von Lösungen oder für die Aufnahme, Aufbewahrung, Entnahme oder Messung von Chemikalien. Sie sind aus langlebigem DURAN™ Glas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ B0260501
Additional Details : Gewicht : 0.25200kg
Beschreibung
- Mit Beschriftungsschild
- Verfügbar in einer Vielzahl von Kapazitäten
- Mittiger Hals
Spezifikation
1000 ml |