Learn More
R&D Systems™ EV Precipitation Solution (Urine)
Artikelnummer. 18604791 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 ml
Packungsgröße:
30 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18604791 30 ml 30 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18604791 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. NBP311766
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produktlinie Novus
Produkttyp EV isolation, exosome isolation, extracellular vesicle isolation
Menge 30 ml
Ausreichend für A 30mL solution is equalivant to 25 reactions (urine)
Inhalt und Lagerung Store at room temperature.
Probentyp Urine