Learn More
Thermo Scientific™ Eutech™ Glaskörper-Leitfähigkeitselektrode für CyberScan CON 1500
Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Marke: Thermo Scientific™ EC620157
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Eutech™ Leitfähigkeitselektroden für CyberScan CON 1500 werden in Leitfähigkeitsmessgeräten in verschiedenen Anwendungen eingesetzt. Für schnelle und präzise Leitfähigkeitsmessungen im Feld, in Laboren und in Schulen.
Eigenschaften
- Parameter: Leitfähigkeit
- 2-poliger Stecker
Spezifikation
K = 10,0 | |
CyberScan CON 1500 | |
Glaskörper 2-ring Leitfähigkeitselektrode, Zellkonstante K=10.0, 2-poliger Stecker, 1-m-Kabel (für CON 1500) | |
2-Ring mit Glasschaft |
Leitfähigkeitselektrode | |
Zweipolig | |
1 m |