Beschreibung
- Die neue Generation der EUROSTAR-Überkopfrührer vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung und benötigt dabei bis zu 23 % weniger Platz als frühere Modelle, was sie für jedes Labor geeignet macht.
- Maximales Drehmoment von 100 Ncm bei niedrigen Geschwindigkeiten und lineare Einstellung auf 60 Ncm bei Höchstdrehzahl garantieren zuverlässige und leistungsstarke Leistung für anspruchsvolle Labormischanwendungen.
- Eine innovative Drehmomenttrendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe mit einer Genauigkeit von ±6 Ncm, direkt auf dem Sieb angezeigt, um während des Mischprozesses ein wichtiges Feedback zu geben.
- Eine automatische Drehzahlanpassung im Bereich von 30 bis 2000 U/min gewährleistet konstante und zuverlässige Ergebnisse, selbst wenn sich die Viskosität des Mediums während des Betriebs ändert.
- Ein großes LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick für eine bequeme und benutzerfreundliche Bedienung.
- Der Schnellverschluss-Chuck ermöglicht es, Mischwerkzeuge mit einer Hand zu wechseln, ohne zusätzliche Werkzeuge zu benötigen.
- Die Funktion des Verriegelungsschlüssels verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen während des Betriebs und verbessert die Prozesssicherheit.
- Integrierte Sicherheitsschaltungen ermöglichen eine automatische Abschaltung im Falle von Blockierungen oder Überlastungen, um sowohl den Benutzer als auch die Geräte zu schützen.
- Die Schutzklasse IP 54 gewährleistet eine Beständigkeit gegen Wasserspritzer und Dampf für einen zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Laborumgebungen.
- Ein bürstenloser Motor sorgt für einen dauerhaften, sauberen und leisen Betrieb mit geringerem Wartungsaufwand.
- USB und RS232-Schnittstellen unterstützen bequeme Konnektivität und Workflow-Integration.
- Kompatibel mit labworldsoft™ Laborsoftware für digitale Workflow-Integration und Prozessdokumentation.
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 0 bis 2.000 U/min |
| Fassungsvermögen | 60 L |
| Display | LCD |
| Spannung | 240 V |
| Abmessungen (L x B x H) | 191 x 89 x 237 mm |
| Steckertyp | CH |
| Zertifizierung/Konformität | Reinraum-7 ISO /8-Klassifikation |
| Spannfuttergröße | 10 mm |
| Material | Alu-Gussbeschichtung |
| Motortyp | Bürstenlos, DC |
| Mehr anzeigen |