Learn More
IKA EUROSTAR 40 Digital
Artikelnummer. 31910355 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Steckertyp:
CH
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp Packungsgröße
31910355 CH 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910355 Lieferant IKA Lieferanten-Nr. 0020132612
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00 CHF
    1109.97 CHF / 1 Stück
    Sparen 130.03 CHF
    10% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Die richtige Lösung für einfache Mischaufgaben bis zu 25 l (H2O) und Viskositäten bis zu 30.000 mPas.
  • Maximales Drehmoment von 60 Ncm bei niedrigen Drehzahlen und eine lineare Einstellung auf 40 Ncm bei Höchstgeschwindigkeit garantieren zuverlässige und leistungsstarke Leistung für anspruchsvolle Labormischanwendungen.
  • Die neue Generation der EUROSTAR-Überkopfrührer vereint modernes Design, Benutzerfreundlichkeit und zuverlässige Leistung und benötigt dabei bis zu 23 % weniger Platz als frühere Modelle, was sie für jedes Labor geeignet macht.
  • Eine innovative Drehmomenttrendmessung zeigt den Viskositätstrend der Probe mit einer Genauigkeit von ±6 Ncm, direkt auf dem Sieb angezeigt, um während des Mischprozesses ein wichtiges Feedback zu geben.
  • Eine automatische Drehzahlanpassung im Bereich von 30 bis 2000 U/min gewährleistet konstante und zuverlässige Ergebnisse, selbst wenn sich die Viskosität des Mediums während des Betriebs ändert.
  • Ein großes LCD-Display zeigt alle Parameter auf einen Blick für eine bequeme und benutzerfreundliche Bedienung.
  • Der Schnellverschluss-Chuck ermöglicht es, Mischwerkzeuge mit einer Hand zu wechseln, ohne zusätzliche Werkzeuge zu benötigen.
  • Die Funktion des Verriegelungsschlüssels verhindert versehentliche Änderungen der Einstellungen während des Betriebs und verbessert die Prozesssicherheit.
  • Integrierte Sicherheitsschaltungen ermöglichen eine automatische Abschaltung im Falle von Blockierungen oder Überlastungen, um sowohl den Benutzer als auch die Geräte zu schützen.
  • Die Schutzklasse IP 54 gewährleistet eine Beständigkeit gegen Wasserspritzer und Dampf für einen zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Laborumgebungen.
  • Ein bürstenloser Motor sorgt für einen dauerhaften, sauberen und leisen Betrieb mit geringerem Wartungsaufwand.
  • USB und RS232-Schnittstellen unterstützen bequeme Konnektivität und Workflow-Integration.
  • Kompatibel mit labworldsoft™ Laborsoftware zur Integration in digitale Arbeitsabläufe und Prozessdokumentation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 0 bis 2.000 U/min
Fassungsvermögen 40 L
Display LCD
Spannung 240 V
Abmessungen (L x B x H) 191 x 89 x 237 mm
Steckertyp CH
Zertifizierung/Konformität Reinraum-7 ISO /8-Klassifikation
Spannfuttergröße 10 mm
Material Alu-Gussbeschichtung
Motortyp Bürstenlos, DC
Schutzartklasse IP 54
Drehmoment Maximal 60 Ncm.
Typ Rührwerk
Viskosität 30.000 mPas
Gewicht (metrisch) 3.8 kg