Learn More
IKA™ EUROSTAR 20 Digitales Hochgeschwindigkeitsrührwerk
Alle ansehen IKA Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
CH-Ausführung
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Installierte Sicherheitskreise garantieren das automatische Abschalten des Geräts im Fehlerfall oder bei Überlastung
- Kontinuierlicher Abgleich der Drehzahl der Welle mit der Soll-Drehzahl, Abweichungen werden automatisch ausgeglichen
- Garantiert auch bei sich verändernder Viskosität der Probe eine konstante Drehzahl
- Die Präzisionswelle ist 280 mm lang und hat eine maximale Eintauchtiefe von 220 mm
- Digitale Geschwindigkeitsanzeige
- Stufenlos einstellbare Drehzahl
- Kegelsitz für Präzisionswelle
- Überlastschutz
- Kurzzeitiger Überlastbetrieb
- Schmales Gehäuse
- Leiser Betrieb
- Fehlercodeanzeige
Spezifikation
Spezifikation
| Geschwindigkeit | 150 to 6000 rpm |
| Fassungsvermögen | 20 L |
| Display | 7-Segment-LED |
| Spannung | 100/115/230 V |
| Wirkleistung | 176 w |
| Abmessungen (L x B x H) | 208 x 86 x 325 mm |
| Frequenz | 50/60 Hz |
| Steckertyp | CH-Ausführung |
| Material | Aluguss-Beschichtung/thermoplastisches Polymer |
| Temperaturbereich (metrisch) | 5 bis 40 °C |
| Mehr anzeigen |