Learn More
Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technische Waagen
Diese Waage wurde für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit Explosionsgefahr entwickelt und ist als ZONE 2 klassifiziert. Gibertini Elettronica™ technische EU-C Atex-Waagen werden mit der Schutzmethode nAL für die Gasgruppe IIC und Temperaturklasse T4 (135 °C) gemäß der Verordnung EWG 94/9 gebaut.
Marke: Gibertini Elettronica™ EU-C 2002 X
Additional Details : Gewicht : 4.50000kg
Beschreibung
- LCD-Display mit kleinen Dezimalziffern für eine einfachere und unmittelbarere Ablesung
- Wasserdichte, säurebeständige Folientastatur. Einfache Bedienung über die Tasten ON/OFF, TARE, Mode und PRINT (RANGE/PRINT bei DR-Modell)
- Anzeige des erreichten stabilen Gewichts
- Balkendiagramm-Anzeige der Dosis und Restkapazität der Waage
- Über das Menü konfigurierbare Parameter: Anzeige in g (Gramm), lb (Pfund), oz (Unze), ct (Karat), pcs(Stück), % (Prozent)
- Automatische Beendigung der Bereichskalibrierung (externe Masse auf Anfrage erhältlich)
- Speicherung des aktuellen Gewichts bei Stromausfall
- Verbessertes Anti-Schock-System
- Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz
- Nahezu bruchfeste und leicht zu transportierende Wägezelle
- Datenausgabe: E/A-RS232 einstellbar
- 1-, 2- und 5-kg-Massen der Klasse F1 für Kalibrierung und Sondereinsätze auf Anfrage erhältlich
Spezifikation
Klassifiziert als ZONE 2. Mit Schutzmethode entwickelt | |
0,01 g | |
± 0,02 g | |
2.5 s | |
± 0,02 g | |
Technikwaage | |
150 mm | |
4,5 kg | |
240 VAC |
≥2 kg | |
Entwickelt für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit | |
Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz | |
EU-C 2002 X | |
10 °C bis 40 °C | |
355 x 215 x 120 mm | |
150 mm | |
240 VAC |