Learn More
Gibertini Elettronica™ EU-C Atex Technische Waagen
Diese Waage wurde für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit Explosionsgefahr entwickelt und ist als ZONE 2 klassifiziert. Gibertini Elettronica™ technische EU-C Atex-Waagen werden mit der Schutzmethode nAL für die Gasgruppe IIC und Temperaturklasse T4 (135 °C) gemäß der Verordnung EWG 94/9 gebaut.
auf Anfrage
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Klassifiziert als ZONE 2. Mit Schutzmethode entwickelt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entwickelt für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit
Material Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz
Temperaturbereich (metrisch) 10 °C bis 40 °C
Typ Technikwaage
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Messzeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Modell Fassungsvermögen Lesbarkeit Messzeit Preis Menge & Verfügbarkeit  
15593876
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibertini Elettronica™
EU-C 10000 PTX
EU-C 15000 X 15 kg 0,5 g 2 s
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15583876
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibertini Elettronica™
EU-C 7500 DRX
EU-C 10000PTX 10.2 kg 0,1 g 2 s
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15533886
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibertini Elettronica™
EU-C7500 PTX
EU-C 7500 PTX 7.5 kg 0,1 g 2 s
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15503886
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibertini Elettronica™
EU-C 2002 X
EU-C 2002 X ≥2 kg 0,01 g 2.5 s
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15513886
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibertini Elettronica™
EU-C 4002 X
EU-C 4200 X 4.2 kg 0.01 g 2.5 s
auf Anfrage
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15307796
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Gibertini Elettronica™
EU-C 7500 PQX
EU-C7500PQx 7,5 kg 0,1 g 2 s
auf Anfrage
1 Stück
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
15523886
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Gibertini Elettronica™
EU-C7500 PTX
EU-C 7500 DRX 950, 7500 g 0.01, 0.1 g 1 sec. Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
  • LCD-Display mit kleinen Dezimalziffern für eine einfachere und unmittelbarere Ablesung
  • Wasserdichte, säurebeständige Folientastatur. Einfache Bedienung über die Tasten ON/OFF, TARE, Mode und PRINT (RANGE/PRINT bei DR-Modell)
  • Anzeige des erreichten stabilen Gewichts
  • Balkendiagramm-Anzeige der Dosis und Restkapazität der Waage
  • Über das Menü konfigurierbare Parameter: Anzeige in g (Gramm), lb (Pfund), oz (Unze), ct (Karat), pcs(Stück), % (Prozent)
  • Automatische Beendigung der Bereichskalibrierung (externe Masse auf Anfrage erhältlich)
  • Speicherung des aktuellen Gewichts bei Stromausfall
  • Verbessertes Anti-Schock-System
  • Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz
  • Nahezu bruchfeste und leicht zu transportierende Wägezelle
  • Datenausgabe: E/A-RS232 einstellbar
  • 1-, 2- und 5-kg-Massen der Klasse F1 für Kalibrierung und Sondereinsätze auf Anfrage erhältlich
Specifications
Specifications
Klassifiziert als ZONE 2. Mit Schutzmethode entwickelt
Metallisches Gehäuse mit Epoxidschutz
Technikwaage
240 VAC
Entwickelt für den Einsatz in gefährlichen Umgebungen mit
10 °C bis 40 °C
240 VAC