Learn More
Ethyl2-nonynoat, 98%, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ethyl 2-nonynoate |
| Dichte | 0.91 |
| Siedepunkt | 121°C to 122°C (13 mmHg) |
| Flammpunkt | 104°C (219°F) |
| Strukturformel | CH3(CH2)5C≡CCO2CH2CH3 |
| Brechungsindex | 1.4497 |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 1765230 |
| Formelmasse | 182.26 |
| Reinheit (%) | 98% |