accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 10031-92-2

H3COOCH3

CAS RN 10031-92-2

IUPAC Name: ethyl non-2-ynoate
Synonyme: ethyl non-2-ynoate
Molekulargewicht (g/mol): 182.26
Summenformel: C11H18O2
InChi Key: BFZNMUGAZYAMTG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCCCCC#CC(=O)OCC
Siedepunkt 
  • (3)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern