Learn More
Ethyl-2-Amino-4-(4-Cyanophenyl)Thiophen-3-Carboxylat, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15414536
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15414536 1 g 1 Gramm
15424536 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15414536 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H58790.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1639250-62-6
Summenformel C14H12N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 272.322
MDL-Nummer MFCD22988975
InChI-Schlüssel LVXVESIWKPHHIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2-amino-4-4-cyanophenyl thiophene-3-carboxylate
PubChem CID 98000536
IUPAC-Name Ethyl-2-amino-4-(4-cyanphenyl)thiophen-3-carboxylat
SMILES CCOC(=O)C1=C(SC=C1C2=CC=C(C=C2)C#N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyl 2-amino-4-(4-cyanophenyl)thiophene-3-carboxylate
Menge 1 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 272.32
Reinheit (%) 97%